Merck
280909
Sigma-Aldrich
(クロロメチレン)ジメチルイミニウムクロリド
95%
別名:
(クロロメチレン)ジメチルアンモニウムクロリド, Arnold's 試薬, Vilsmeier試薬, 塩化ジメチルクロロホルミミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH=N(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
128.00
Beilstein:
3566322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
不純物
<5% DMF
mp
132 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].C\[N+](C)=C\Cl
InChI
1S/C3H7ClN.ClH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-アミノ酸からカルボキシル基活性化と脱水環化を経てβ-ラクタムを調製するために用いられる試薬です。α-アミノニトリルを4-クロロイミダゾ-ル類に変換するためにも利用されます
以下の合成に用いる試薬または反応剤です。
  • Staudinger反応を経由するβ-ラクタム類
  • NH-インドール類と臭化ビニル類とのクロスカップリングを経由するN-ビニル置換インドール類
  • 多環縮環2-ピリドン系の蛍光基本骨格
  • 抗ポックスウイルス薬であるエステルプロドラッグ
  • G-四重鎖形成を検出するためのトリメチンシアニン色素
  • Hundsdiecker-Bartonヨウ素化脱炭酸を経由するホスファイソスター類
  • [2 + 2]付加環化を経由する2-アゼチジノン類
色素増感太陽電池での応用に関する有機光増感剤の研究に用います
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
280909-VAR:
280909-BULK:
280909-25G:4548174010747
280909-5G:4548174010754
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Chem. Res. (M), 705-705 (2005)
Tetrahedron Letters, 47, 5451-5451 (2006)
Azhar Abbas et al.
Bioorganic chemistry, 82, 163-177 (2018-10-16)
Benzohydrazide derivatives 1-43 were synthesized via "one-pot" reaction and structural characterization of these synthetic derivatives was carried out by different spectroscopic techniques such as 1H NMR and EI-MS. The synthetic molecules were evaluated for their in vitro urease inhibitory activity.
Martin Mlateček et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(46), 20242-20253 (2015-11-06)
The reaction of PhBCl2 with 1H-1,2,4-λ(3)-diazaphosphole in the presence of NEt3 gives a new scorpionate ligand, phenyl-tris(1,2,4-diazaphospholyl)borate (PhTdap). The coordination behaviour of this ligand toward transition and non-transition metals has been comprehensively studied. In the thallium(I) complex, Tl(PhTdap), κ(2)-N,N bonding
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
280909-25G4061835554874
280909-5G4061833321164