アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
77 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI Key
AXNUZKSSQHTNPZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
270237-VAR:
270237-BULK:
270237-5G:
270237-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック