アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
170 °C/753 mmHg (lit.)
mp
−7.5 °C (lit.)
密度
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI Key
CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D101400-BULK:
D101400-25G:
D101400-100G:
D101400-10G:
D101400-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
D101400-100G | 4061838353627 |
D101400-10G | 4061833558348 |
D101400-25G | 4061833558355 |