Merck
304220
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-フルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)NH2
CAS番号:
分子量:
190.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
40-42 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI Key
GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Bromo-2-fluoroaniline was used in synthesis of 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid. It was also used in chemical modification and synthesis of boronic acid derivatives for ultraviolet-visible titration.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
304220-50G:
304220-10G:
304220-BULK:
304220-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and crystal structure of 4-amino-3-fluorophenylboronic acid.
Das S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(42), 7719-7722 (2003)
Vladimir L Alexeev et al.
Clinical chemistry, 50(12), 2353-2360 (2004-10-02)
We recently developed a photonic crystal glucose-sensing material, which consists of a crystalline colloidal array embedded within a polymer network of a polyacrylamide-poly(ethylene glycol) hydrogel with pendent phenylboronic acid groups. The aim of the present work was to improve this