Merck
40766
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルメチレンイミニウムクロリド
≥95.0% (AT)
別名:
ジメチルホルミミニウムクロリド, メチレンジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=N+(CH3)2Cl-
CAS番号:
分子量:
93.56
Beilstein:
505955
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (AT)
形状
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
HIV-1インテグラーゼインヒビターであるジヒドロナフチリジノン類の合成
Mannich反応
環化縮合反応を経由するシアノテトラヒドロオキソ-β-カルボリン類の合成
立体特異的Pictet-Spengler環化縮合およびL-トリプトファンからのキラリティ無痕跡移動を経由するファラリンの不斉合成
ミクロソームプロスタグランジンE2シンターゼ1(mPGES-1)および5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)のインヒビターである官能基化ジアリールピロリジンの合成
鍵工程としてアザスピロインドレニンの転位およびGassmanオキシインドール合成を用いる(±)-ファラリンの合成
N,N-Dimethylmethyleneiminium chloride (Böhme′s salt) is a dimethylaminomethylating agent that can be used as one of the key reagents in the following applications:
  • Electrophilic aminomethylation of aldehydes and ketones to synthesize corresponding Mannich products, also known as Mannich reaction.
  • Preparation of dihydronaphthyridinones as HIV-1 integrase inhibitors.
  • Preparation of cyanotetrahydrooxo-β-carbolines via cyclocondensation of cyanomethyl indole-2-carboxylate with ammonia.
  • Asymmetric synthesis of phalarine via stereospecific Pictet-Spengler cyclocondensation and traceless chirality transfer from L-tryptophan.
  • Synthesis of functionalized diarylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) and 5-lipoxygenase (5-LOX).
  • Synthesis of (±)-phalarine with the rearrangement of an azaspiroindolenine and Gassman oxindole preparation as key steps.
その他情報
"Mannich-reagent" for direct use; higher yields of purer products were achieved in shorter times compared with the classical "Mannich reaction"; in-situ preparation of the reactive triflate with TMS-triflate
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
40766-5G:
40766-25G:
40766-VAR:
40766-BULK:
40766-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design and synthesis of novel N-hydroxy-dihydronaphthyridinones as potent and orally bioavailable HIV-1 integrase inhibitors.
Johnson T W, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(9), 3393-3417 (2011)
Arylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) or as dual inhibitors of mPGES-1 and 5-lipoxygenase (5-LOX).
Liedtke A J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(15), 4968-4972 (2009)
A versatile synthesis of 3-substituted 4-cyano-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-oxo-β-carbolines.
Huber K, et al.
Synthesis, 2010(22), 3849-3854 (2010)
N. Holy et al.
Tetrahedron, 35, 613-613 (1979)
The Mannich reaction-II: derivatization of aldehydes and ketones using dimethyl (methylene) ammonium salts.
Holy N, et al.
Tetrahedron, 35(5), 613-619 (1979)