Merck
214914
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルメチレンイミジウムヨージド
98%
別名:
N,N-ジメチルメチレンアンモニウムヨージド, Eschenmoser塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=N+(CH3)2I-
CAS番号:
分子量:
185.01
Beilstein:
1731022
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
219 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
SMILES記法
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルメチレンイミニウムヨージドは多くの合成用途に有用な試薬であり、特にアミノメチル化と、ケトンからα,β−不飽和エノンへの変換に有用です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214914-50G:4.548173986548E12
214914-10G:4.548173986531E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chem. Abstr., 120, 190555b-190555b (1994)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3295-3295 (1992)
Synthetic Routes to Unsymmetrical Porphyrins.
Nardis S.
Synthesis and Modifications of Porphyrinoids, 203-239 (2014)
Masayuki Inoue et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 3065-3075 (2007-03-16)
(-)-Merrilactone A [(-)-1], isolated from Illicium merrillianum in 2000, possesses neurite outgrowth activity in cultures of fetal rat cortical neurons, and, therefore, is expected to show therapeutic potential for the treatment of neurodegeneration associated with Alzheimer's and Parkinson's diseases. Apart
A new method using 2-chloro-4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazine for facile elimination of dimethylamino group in Eschenmoser's methylenation for synthesis of a, ?-unsaturated esters.
Yamada K, et al.
Tetrahedron Letters, 54(13), 1753-1760 (2013)