Merck
483893
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルメチレンイミニウムクロリド
technical grade, 90%
別名:
ジメチルホルミミニウムクロリド, メチレンジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=N+(CH3)2Cl-
CAS番号:
分子量:
93.56
Beilstein:
505955
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
HIV-1インテグラーゼインヒビターであるジヒドロナフチリジノン類の合成
Mannich反応
環化縮合反応を経由するシアノテトラヒドロオキソ-β-カルボリン類の合成
立体特異的Pictet-Spengler環化縮合およびL-トリプトファンからのキラリティ無痕跡移動を経由するファラリンの不斉合成
ミクロソームプロスタグランジンE2シンターゼ1(mPGES-1)および5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)のインヒビターである官能基化ジアリールピロリジンの合成
鍵工程としてアザスピロインドレニンの転位およびGassmanオキシインドール合成を用いる(±)-ファラリンの合成
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
483893-25G:
483893-BULK:
483893-5G:
483893-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)