Merck
O8801
Sigma-Aldrich
オキサリルクロリド
reagent grade, 98%
別名:
エタンジオイルジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOCOCl
CAS番号:
分子量:
126.93
Beilstein:
1361988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
150 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤1.0% phosgene content
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
−10-−8 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI Key
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化オキサリルは、塩素化、二塩素化、酸化、還元、脱水、脱炭酸、ホルミル化、エポキシドの環開裂など、各種化学変換における多用途試薬です。
アプリケーション
塩化オキサリルは、以下の用途で酸化剤として使用できます。
  • スワーン酸化によるβ,β-ジヒドロキシジチオエーテルからのβ,β′-ジケトジチオエーテルの合成。
  • DMSO触媒によるスワーン酸化において、塩基としてトリエチルアミンの存在下で、第一級アミドまたはアルドキシムのニトリルへの酸化。
  • モファット-スワーン酸化における、トリエチルアミンの存在下でのアリールアリルアルコールのハロゲン化不飽和ケトンへの酸化。
以下に関連する反応物:
  • カルボン酸を活性化するために用いるN-複素環イノンおよびイネジオンの合成
  • 塩素化およびハロゲン化
  • 3成分[3+2]付加環化
  • 有機スタンナンとの反応
  • シクロペンテノン類の合成
  • カルボニル化して、カルボニルシントンとして使用
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
O8801-100G:
O8801-BULK:
O8801-2.5KG:
O8801-25G:
O8801-VAR:
O8801-1KG:
O8801-6X100G:
O8801-50KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A direct access to α-diones from oxalyl chloride.
Babudri F, et al.
Tetrahedron Letters, 36(40), 7305-7308 (1995)
Oxalyl halides: Part II. Vibrational spectra and assignments for oxalyl fluoride and oxalyl chloride fluoride.
Hencher JL and King GW.
Journal of Molecular Spectroscopy, 16(1), 168-178 (1965)
Oxalyl chloride as a practical carbon monoxide source for carbonylation reactions.
Hansen SVF and Ulven T.
Organic Letters, 17(11), 2832-2835 (2015)
Systematic survey of positive chlorine sources in the asymmetric Appel reaction: oxalyl chloride as a new phosphine activator.
Rajendran KV, et al.
Tetrahedron Letters, 54(51), 7009-7012 (2013)
Benoît Heurtaux et al.
The Journal of organic chemistry, 70(4), 1474-1477 (2005-02-12)
[reaction: see text] Several natural pulvinic acids were synthesized. Silyl ketene acetals derived from methyl arylacetates (4 equiv) reacted with oxalyl chloride at -78 degrees C, without the need of adding a catalyst. After treatment of the crude diketones with