詳細
1-Boc-ヘキサヒドロ-1,4-ジアゼピンは、N-boc保護ホモピペラジンです。沸点(558.15 K)での蒸発エンタルピーは、49.498 kjoule/molです。
アプリケーション
強力な抗凝固剤の合成に用いられています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
511382-VAR:
511382-5G:
511382-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 586-586 (2014)
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(9), 2179-2191 (2004-04-15)
Factor Xa (fXa) is a serine protease involved in the coagulation cascade, which has received great interest as a potential target for the development of new antithrombotic drugs. Herein we report a novel series of fXa inhibitors in which the