Merck
735868
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-アミノ)ピペリジン
97%
別名:
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2
CAS番号:
分子量:
200.28
Beilstein:
10662518
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
mp
116-121 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI Key
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735868-VAR:
735868-BULK:
735868-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)