製品名
PyAOP, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+]5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1nccc2
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
InChI Key
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references:
[1] F. Albericio, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4853.
アプリケーション
- In the synthesis of N,N′-substituted acylguanidines by solid-phase peptide synthesis.
- To facilitate the formation of peptide bonds during the synthesis of cyclic peptide hybrids.
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.