Merck
496219
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピルエチルアミン
99.5%, biotech. grade
別名:
N-エチルジイソプロピルアミン, DIPEA, Hünig塩基, エチルジイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS番号:
分子量:
129.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
127 °C (lit.)
グレード
biotech. grade
蒸気圧
31 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
不純物
<0.050% water
APHA: <20
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
pH
12.3 (20 °C)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI Key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N, N-ジイソプロピルエチルアミンは、アルキル化、アルドール様反応、脱離、およびエノラートの選択的生成に使用されるヒンダード非求核性アミン塩基です。有機合成におけるプロトン捕捉剤として広く使用されています。求核性が低いため、生成する副生成物が少ないです。
アプリケーション
N, N-ジイソプロピルエチルアミンは以下で塩基として使用できます:
  • リン酸アリルおよび酢酸アリルのパラジウム(0)触媒によるアルコキシカルボニル化。
  • ボリルトリフレートと併用した選択的エノラート形成。
  • ニッケル触媒の存在下でのハロゲン化アリールとニトロアレーンのC-Nカップリング。
N,N-ジイソプロピルエチルアミンはマンノシル化オボアルブミンペプチドの合成に用いられることがあります。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.1 °F
引火点(℃)
9.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
496219-100ML:
496219-BULK:
496219-500ML:
496219-2L:
496219-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lipase-catalysed synthesis of olvanil in organic solvents.
Reyes-Duarte D, et al.
Biotechnology Letters, 24(24), 2057-2061 (2002)
Facile and Gram-scale Synthesis of Metal-free Catalysts: Toward Realistic Applications for Fuel Cells.
Kim OH, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
Asymmetric Hydrogenation of α,β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126(33), 8812-8815 (2014)
Alexandre Yersin et al.
Biophysical journal, 94(1), 230-240 (2007-09-18)
Interaction between the iron transporter protein transferrin (Tf) and its receptor at the cell surface is fundamental for most living organisms. Tf receptor (TfR) binds iron-loaded Tf (holo-Tf) and transports it to endosomes, where acidic pH favors iron release. Iron-free
Irina Naletova et al.
Cancers, 11(9) (2019-09-11)
Angiogenin (ANG), an endogenous protein that plays a key role in cell growth and survival, has been scrutinised here as promising nanomedicine tool for the modulation of pro-/anti-angiogenic processes in brain cancer therapy. Specifically, peptide fragments from the putative cell