Merck
900690
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピルエチルアミン
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
別名:
N-エチルジイソプロピルアミン, DIPEA, Hünig塩基, エチルジイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS番号:
分子量:
129.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
蒸気圧
31 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99.5%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI Key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-Diisopropylethylamine, also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed for substitution reactions.
アプリケーション
N,N-Diisopropylethylamine may be used in the synthesis of mannosylated ovalbumin peptides.
Proton scavenger used in peptide coupling, enolboration, Pd(0)-catalyzed alkoxycarbonylation of allyl phosphates and acetates, and as a catalyst in vinyl sulfone synthesis.
特徴および利点
ZerO2® products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法的情報
ZerO2® is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ZerO2 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.1 °F
引火点(℃)
9.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
900690-BULK:
900690-2X2ML:
900690-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)