Merck
D125806
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピルエチルアミン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
N-エチルジイソプロピルアミン, DIPEA, Hünig塩基, エチルジイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS番号:
分子量:
129.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
31 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI Key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hünig塩基としても知られているN,N-ジイソプロピルエチルアミは、立体障害型アミンです。これは、置換反応用に一般的に利用されている非求核塩基です。これは、α, β-不飽和ニトリルの水素化に利用できる立体対称性(キラル)のイリジウムN、P配位子錯体の活性剤として機能します。リパーゼ触媒の存在下でのオルバニルの合成に及ぼす様々な濃度のN,N-ジイソプロピルエチルアミンの影響が調べられています。
アプリケーション
N,N-ジイソプロピルエチルアミンは、マンノシル化オボアルブミンペプチドの合成に使用される場合があります。
ペプチドカップリングにおけるプロトンスカベンジャ-、enolboration、リン酸アリル及びアセテ-トのPd(0)-触媒アルコキシカルボニル化、ビニルスルホン合成の触媒
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.1 °F
引火点(℃)
9.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D125806-5G:
D125806-2.5L:
D125806-BULK:
D125806-500G:
D125806-50L:
D125806-25KG:
D125806-500ML:
D125806-4X100ML:
D125806-5L:
D125806-VAR:
D125806-25L:
D125806-100G:
D125806-10L:
D125806-1L:
D125806-5KG:
D125806-5ML:
D125806-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
Lipase-catalysed synthesis of olvanil in organic solvents.
Reyes-Duarte D, et al.
Biotechnology Letters, 24(24), 2057-2061 (2002)