グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
23.5 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
165 °C (DIN 51794)
有効性
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
1240 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
112-114 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
転移温度
flash point 12.5 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCOCC1)C
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- A precursor to prepare N-methylmorpholine N-oxide and 1-butyl-1-methylmorpholinium bromide ([BMmo][Br]), a monocation ionic liquid.
- A reactant to synthesize quaternary ammonium complexes applicable as complexing agents in redox flow batteries.
- A basic catalyst in the synthesis of thiobenzamides via Willgerodt-Kindler′s reaction.
- An activating agent to synthesize hyaluronic acid-based biopolymer for cosmetic, pharmaceutical, and nutraceutical applications.
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.918
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8058940501:
IN28058940500:
8058941000:
IN2RCMM805894:
8058942501:
8058940000:
8058942521:
8058940250:
8058949025:
8058942500:
8058949999:
8058940521:
8058940005:
試験成績書(COA)