安全性情報
8.02358
Sigma-Aldrich
Isobutyl chloroformate
for synthesis
別名:
Isobutyl chloroformate, Chloroformic acid isobutyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOOCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
136.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
208-840-1
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
dilution
(for synthesis)
転移温度
flash point 30 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
ClC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.046
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1