Merck
64275
Sigma-Aldrich
メタンスルホンアミド
≥97.0% (CHN)
別名:
Mesylamide, Methanesulfonic amide, Methanesulphonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2NH2
CAS番号:
分子量:
95.12
Beilstein:
1740835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (CHN)
フォーム
solid
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES記法
CS(N)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
InChI Key
HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • メタンスルホンアミドは、N-(2-メチルチオ-1-p-トルエンスルホニル)メタンスルホンアミドやtert-ブチル((2-(トリメチルシリル)エチル)スルホニル)カルバメートなどの重要な有機試薬の合成で使用されます。
  • カルボン酸から対応するニトリル類への変換における窒素源として使用できます。
  • インドール-N-アセトアミドの誘導体、メタンスルホンアミドピリミジン置換3,5-ジヒドロキシ-6-ヘプテノエート、およびレペルタキシンなどの医学的に重要な化合物の合成において試薬として広く使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
64275-VAR:
64275-10G:
64275-BULK:
64275-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Convenient Synthesis of Chloronitrobenzonitrile Isomers and Homologs.
Grivsky E M
Bull. Soc. Chim. Belg., 80(3?4), 245-252 (1971)
Development and preliminary optimization of indole-N-acetamide inhibitors of hepatitis C virus NS5B polymerase.
Harper S, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(5), 1314-1317 (2005)
Methanesulfonamide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
2-Arylpropionic CXC chemokine receptor 1 (CXCR1) ligands as novel noncompetitive CXCL8 inhibitors.
Allegretti M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(13), 4312-4331 (2005)
Synthesis and biological activity of methanesulfonamide pyrimidine-and N-methanesulfonyl pyrrole-substituted 3, 5-dihydroxy-6-heptenoates, a novel series of HMG-CoA reductase inhibitors.
Watanabe M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 5(2), 437-444 (1997)