安全性情報
8.18606
Sigma-Aldrich
Triisobutyl phosphate
for synthesis
別名:
Triisobutyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3)2CHCH2)3PO
CAS番号:
分子量:
266.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-798-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.002 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C (DIN 51794)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
<-60 °C
転移温度
flash point 133 °C (DIN 51758)
溶解性
0.26 g/L
密度
0.965 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)(OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
InChI Key
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
270.5 °F - closed cup
引火点(℃)
132.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体