Merck
394599
Sigma-Aldrich
ヨウ化マグネシウム
98%
別名:
Magnesium diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgI2
CAS番号:
分子量:
278.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
637 °C (dec.) (lit.)
密度
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
vic-ジオ-ル類の環状サルフェ-ト類と反応し、それに相当するオレフィン類を高収率で生成します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394599-BULK:
394599-25G:4548173988412
394599-5G:4548173988405
394599-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)