グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
mp
445 °C (lit.)
密度
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a catalyst for one-pot synthesis of aminoindolizines via sequential A3 coupling/cycloisomerization.
- As a catalyst for one-pot synthesis of quinoxalines.
- As a precursor to synthesize highly luminescent quantum dots.
- As a redox electrolyte in hybrid energy storage systems.
- As a dopant to prepare highly flexible PVA composite films. The addition of zinc iodide enhances the optoelectronic properties of polymer composite.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96483-25G:
96483-VAR:
96483-500G:4548173334202
96483-BULK:
96483-100G:4548173334196