Merck
398160
Sigma-Aldrich
ヘキサメチレンテトラミン
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン, ウロトロピン, ヘキサミン, メテナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N4
CAS番号:
分子量:
140.19
Beilstein:
2018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
自己発火温度
770 °F
強熱残分
≤0.1%
損失
≤2.0% loss on drying
mp
280 °C (subl.) (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサメチレンテトラミン(HMTA)は、アダマンタンに似たかご状構造を有する水溶性の複素環式有機化合物です。これは、一般的に尿路感染症の治療に使用されています。
アプリケーション
ヘキサメチレンテトラミン(HMTA)は、以下のように使用される場合があります:
  • 青色発光のホウ素炭素酸窒化(BCNO)蛍光体および酸化亜鉛(ZnO)ナノロッドの合成の原材料。
  • 2‐アミノ‐4H‐ピラン誘導体の合成における触媒
  • HMTA キャップ遷移金属ドープ ZnS ナノ粒子の合成における界面活性剤。
  • Ni(OH)2の合成における沈殿剤およびテンプレート。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398160-BULK:
398160-VAR:
398160-1KG:
398160-BULK-RAW:
398160-250G:
398160-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Controlling Diameter, Length and Characterization of ZnO Nanorods by Simple Hydrothermal Method for Solar Cells.
Kurda AH, et al.
World Journal of Nano Science and Engineering, 5(1), 34-34 (2015)
Blue emitting BCNO phosphors with high quantum yields.
Zhang X, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(14), 3311-3317 (2015)
Preparation of NiO Microspheres by Hydrothermal Method and its Electrochemical Capacitive Properties.
Li QQ, et al.
Materials Science Forum, 814, 81-85 (2015)
Methenamine in dairy products by isotope dilution gas chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry: Method validation and occurrence.
Xu X, et al.
Food Control, 57, 89-95 (2015)
Hexamethylenetetramine as an Efficient Catalyst for One Pot, Three Component Synthesis of 2-Amino-4H-Pyran Derivatives.
Beheshtiha SY, et al.
Chemical Science Transactions, 4(3) (2015)