安全性情報
8.18712
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
for synthesis
別名:
Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N4
CAS番号:
分子量:
140.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-905-8
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
自己発火温度
390 °C
有効性
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
転移温度
flash point 250 °C
溶解性
soluble 895 g/L
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Electrochemical detection of microplastics: Hexamethylenetetramine is utilized in a novel sensor design using chitosan and magnesium oxide for the electrochemical detection of microplastics, enhancing environmental monitoring capabilities (Noumani et al., 2024).
  • Novel methodologies in nanoparticle synthesis: Research details the use of hexamethylenetetramine in the preparation of monodisperse cerium oxide nanoparticles, demonstrating its utility in precise nanoparticle fabrication (Hastings et al., 2024).
  • Development in mesoporous materials: A study explores hexamethylenetetramine′s use in the self-assembly of ordered mesoporous nanofibers, contributing to advancements in materials science and engineering (Peng et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup