Merck
398187
Sigma-Aldrich
キシレノールオレンジ 四ナトリウム塩
ACS reagent
別名:
3,3′-ビス[N,N-ビス(カルボキシメチル)アミノメチル]-o-クレゾールスルホンフタレイン 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H28N2Na4O13S
CAS番号:
分子量:
760.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder or crystals
テクニック
titration: suitable
very dark brown to very dark red
mp
195 °C (dec.) (lit.)
λmax
580 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キシレノールオレンジテトラナトリウム塩は、錯化およびキレート化特性を備えた蛍光色素酸性染料であり、カルシウム、カドミウム、ビスマス、亜鉛、鉛、水銀などの金属イオンの分光光度検出および分析における指示薬として有用です。特に四ナトリウム塩は金属滴定の指示薬として使用されます。pH6.4~10.4の間で色が黄色から赤色に変化します。 陰イオン性の可能性のある置換基が6つあり、その1つはスルホン酸塩で、染色条件下およびほとんどの実験用途においてアニオン性です。
アプリケーション
  • キシレノールオレンジは、骨の発達、損傷、修復における石灰化を研究するための生体染色として使用されています。
  • アルカリホスファターゼの蛍光組織化学的検出に使用されています。
  • MRI(磁気共鳴画像法)パラメータが画質に及ぼす影響を研究するためのFBX(安息香酸第一鉄キシレノールオレンジ)ゲルの調製に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
398187-BULK:
398187-1G:
398187-25G:
398187-5G:
398187-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rost F W D
Fluorescence Microscopy, 2 (1992)
Aalia Nazir et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 60(6), 470-473 (2010-06-10)
This study focuses on the diverse effects of MRI parameters on image quality using widely available imaging pulse sequences. A tissue equivalent gel system has been used for Magnetic Resonance Imaging by using Xylenol orange dye with Fricke-Benzoic solution which