製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥98%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
mp
100 °C (dec.) (lit.)
溶解性
dilute sulfuric acid: 1 M
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES記法
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- pH responsive controlled release of anti-cancer hydrophobic drugs from sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles.: This study explores the use of ammonium iron(II) sulfate hexahydrate in the synthesis of bi-coated iron oxide nanoparticles for pH-responsive controlled drug release. The nanoparticles, coated with sodium alginate and hydroxyapatite, were designed for the controlled release of hydrophobic anti-cancer drugs, demonstrating significant potential for targeted cancer therapy applications (Manatunga et al., 2017).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F1543-BULK:
2530111:
F1543-500G:4548173965543
F1543-1KG:4548173965536
F1543-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック