Merck
695998
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine-13C6, 15N4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
ヘキサミン-13C6,15N4, メテンアミン-13C6,15N4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H1215N4
CAS番号:
分子量:
150.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
280 °C (subl) (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[13CH2]1[15N]2[13CH2][15N]3[13CH2][15N]1[13CH2][15N]([13CH2]2)[13CH2]3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-IIYFYTTLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)