Merck
I3377
Supelco
イソニアジド
analytical standard, ≥99% (TLC)
別名:
4-ピリジンカルボン酸 ヒドラジド, INH, イソニコチン酸ヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
119374
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
171-173 °C (lit.)
蛍光検出
λex 360 nm; λem 450 nm (thiol adduct)
抗生物質活性スペクトル
mycobacteria
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソニアジドは、抗菌活性を有する薬剤です。結核の治療に用いられます。
化学構造:ピリジン
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
結核菌の治療のための抗生物質は、ミコール酸合成を阻害します。肝臓のN-アセチルトランスフェラーゼ(NAT)及びシトクロムP450 2E1(CYP2E1)により代謝されて、肝毒素を形成します。 CYP2E1の発現を選択的に誘導します。 CYP2C19及びCYP3A4の活性を可逆的に阻害し、臨床使用濃度でCYP1A2、CYP2A6、CYP2C19及びCYP3A4を機構的に不活性化します。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で提供する本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。ChemisTwin®におけるこのデジタル同等性を利用して、(デジタル外部標準物質により)お客様の検体の同一性確認および化合物の定量を行うことができます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認でき、お客さまの検体とオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I3377-BULK:
I3377-250G:
I3377-5G:
I3377-100G:
I3377-500G:
I3377-50G:
I3377-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isoniazid could be used for antibiotic-loaded bone cement for musculoskeletal tuberculosis: an in vitro study
Han DC, et al.
Clinical Orthopaedics and Related Research, 471(7), 2400-2406 (2013)
Ram Shankar Upadhayaya et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(5), 1854-1867 (2010-02-09)
We have designed and synthesized both the quinoline and naphthalene based molecules influenced by the unique structural make-up of mefloquine and TMC207, respectively. These compounds were evaluated for their anti-mycobacterial activity against drug sensitive Mycobacterium tuberculosis H37Rv in vitro at
Samantha Ellis et al.
Molecular pharmacology, 85(2), 269-278 (2013-11-19)
The rise in drug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis is a major threat to human health and highlights the need for new therapeutic strategies. In this study, we have assessed whether high-affinity iron chelators of the pyridoxal isonicotinoyl hydrazone (PIH) class
Standardized treatment of active tuberculosis in patients with previous treatment and/or with mono-resistance to isoniazid: a systematic review and meta-analysis.
Dick Menzies et al.
PLoS medicine, 6(9), e1000150-e1000150 (2010-01-28)
Anandi Martin et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 62(1), 56-64 (2008-04-15)
The reference standard methods for drug susceptibility testing (DST) of M. tuberculosis are very slow to give results, and due to the emergence of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) and extensively drug-resistant tuberculosis, there is an urgent demand for new, rapid and