Merck
PZ0014
Sigma-Aldrich
リネゾリド
≥98% (HPLC), powder, bacterial mRNA translation inhibitor
別名:
N-[[(5S)-3-[3-フルオロ-4-(4-モルホリニル)フェニル]-2-オキソ-5-オキサゾリジニル]メチル]アセトアミド, PNU-100766, U-100766
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20FN3O4
CAS番号:
分子量:
337.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
リネゾリド, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChI Key
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リネゾリドは、ペニシリン耐性、メチシリン耐性、バンコマイシン耐性などの複数のグラム陽性菌に対して活性を示します。リネゾリドは、開始複合体の形成を阻害し、それにより新しく形成されるペプチド鎖の長さを抑制することで、翻訳反応の速度を低下させることができます。さらに、グラム陽性菌が生成する毒素の抑制につながる病原性の低減においても役割を果たします。
アプリケーション
リネゾリドは、アイバカフトールがリネゾリドと正の相互作用を示すかどうかを判定するチェッカーボード型混合薬剤MIC(最小阻止濃度)試験に使用されています。 最小バイオフィルム抑制濃度の決定およびMycobacterium abscessusに感染したDrosophila melanogaster(キイロショウジョウバエ)のw1118ハエの治療に使用されています。リネゾリドは、ラットの肺におけるマラリア関連急性呼吸促迫症候群(MAARDS)の発症に対する抗生物質として使用した場合の効果が研究されています。メチシリン耐性Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)菌株に対する抗生物質としてバイカレインと組み合わせて使用した場合の効果が研究されています。プランクトンの増殖およびEnterococcus faecalisによるバイオフィルムの形成に対する抗生物質と使用した場合の効果が研究されています。
生物化学的/生理学的作用
リネゾイドは、抗菌性のオキソザリジノンです。 50Sサブユニットのバクテリア23SリボゾームRNA上のサイトに結合し、機能的70S 開始複合体の形成を阻止することによって、バクテリアmRNA翻訳を抑制します。リネゾイドは、モノアミン酸化酵素の弱く、可逆性の、非選択的なインヒビターでもあります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Bone
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0014-25MG:
PZ0014-BULK:
PZ0014-5MG:
PZ0014-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katherine S Long et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(2), 603-612 (2011-12-07)
Linezolid is an oxazolidinone antibiotic in clinical use for the treatment of serious infections of resistant Gram-positive bacteria. It inhibits protein synthesis by binding to the peptidyl transferase center on the ribosome. Almost all known resistance mechanisms involve small alterations
Jansy Sarathy et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1648-1653 (2013-01-22)
During active tuberculosis a spectrum of physiologically different Mycobacterium tuberculosis bacilli reside in human tissues. Subpopulations of the pathogen survive antibiotic treatment for a prolonged time in a dormant state of phenotypic drug resistance, a phenomenon independent of genetic mutations.
Lanqing Cui et al.
PloS one, 8(2), e57096-e57096 (2013-02-26)
Four methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci (MRCoNS), one Staphylococcus haemolyticus and three Staphylococcus cohnii, from infections of humans collected via the Ministry of Health National Antimicrobial Resistance Surveillance Net (Mohnarin) program in China were identified as linezolid-resistant. These four isolates were negative
Binh An Diep et al.
The Journal of infectious diseases, 208(1), 75-82 (2013-03-28)
Linezolid is recommended for treatment of pneumonia and other invasive infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The premise underlying this recommendation is that linezolid inhibits in vivo production of potent staphylococcal exotoxins, including Panton-Valentine leukocidin (PVL) and α-hemolysin (Hla)
Laura Morata et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1913-1917 (2013-02-14)
Linezolid is an antibiotic with time-dependent activity, and both the percentage of time that plasma concentrations exceed the MIC and the area under the concentration-time curve over 24 h in the steady state divided by the MIC (AUC24/MIC ratio) are
関連コンテンツ
Interrogation of protein pathways is a foundational part of drug discovery research and drug development. Explore more about protein pathway analysis, including chemical library screening, investigating protein and enzyme activity, and modulating protein pathways by using small molecules.