Merck
SML1581
Sigma-Aldrich
モキシフロキサシン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
12-8039, BAY12-8039, アバロックス, 1-シクロプロピル-6-フルオロ-8-メトキシ-7-[(4aS,7aS)-オクタヒドロピロロ[3,4-b]ピリジン-6-イル]-4-オキソ-1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24FN3O4· HCl
CAS番号:
分子量:
437.89
Beilstein:
8377447
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -119 to -139°, c = 0.5 in water
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(O)=O
InChI
1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/t11-,16+;/m0./s1
InChI Key
IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モキシフロキサシンは第4世代のフルオロキノロン系合成菌剤です。 モキシフロキサシンは8-メトキシキノロンであり、他のキノロン類とは異なっています。
アプリケーション
モキシフロキサシン塩酸塩は、高密度に増殖したバクテリアに対する抗バクテリア機能の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
モキシフロキサシンは副鼻腔炎、市中感染気道感染、肺炎、慢性気管支炎の急性増悪などの治療への有効性が確かめられています。シプロフロキサシンやオフロキサシンを含む他のフルオロキノロンと比較して抗グラム陽性菌への耐性が向上しています。 モキシフロキサシンはバクテリア由来の皮膚感染治療に有効であり、末梢組織と炎症性流体へ的確に浸透することが知られています。 フルオロキノロンは、DNAギラーゼとトポイソメラーゼIVが酵素-DNA複合体に結合することによって生ずるDNA鎖の破断を安定化する機能を持っています。 哺乳動物のDNAギラーゼと比較すると、モキシフロキサシンは100倍高いバクテリアDNAギラーゼへの親和性を示します。 モキシフロキサシンは抗生物質でもあるため、グラム陽性とグラム陰性の両方のバクテリアに対抗する機能を持っています。 多剤耐性結核の治療にモキシフロキサシンを利用する研究が進行中です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SML1581-BULK:
SML1581-VAR:
SML1581-50MG:
SML1581-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Edward D Chan et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 169(10), 1103-1109 (2004-01-27)
Multidrug-resistant tuberculosis, a disease caused by Mycobacterium tuberculosis strains that are resistant at least to rifampin and isoniazid, entails extended treatment, expensive and toxic regimens, and higher rates of treatment failure and death. We retrospectively analyzed the outcomes in 205
An HPLC Method for the Determination of Moxifloxacin in Breast Milk by Fluorimetric Detection with Precolumn Derivatization.
Tekkeli SEK
Acta Chromatographica , 10-10 (2016)
Moxifloxacin.
Muijsers R B and Jarvis B
Drugs, 62(6), 967-973 (2002)
Stephen H Gillespie
European respiratory review : an official journal of the European Respiratory Society, 25(139), 19-28 (2016-03-02)
Tuberculosis (TB) remains a global threat with more than 9 million new infections. Treatment remains difficult and there has been no change in the duration of the standard regimen since the early 1980s. Moreover, many patients are unable to tolerate
Francis S Mah
Current opinion in ophthalmology, 15(4), 316-320 (2004-07-03)
The fourth-generation fluoroquinolones, moxifloxacin and gatifloxacin, were introduced in 2003 promising improved spectrum of activity and delayed development of resistance. Although these topical agents have recently been introduced in commercial form, there is already a growing body of evidence showing