Merck
PZ0035
Sigma-Aldrich
Sutezolid
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, PNU-100480, PNU100480
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20FN3O3S
CAS番号:
分子量:
353.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -8 to -12°, c = 1 in chloroform-d
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
FC1=CC(N(C[C@H](CNC(C)=O)O2)C2=O)=CC=C1N3CCSCC3
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChI Key
FNDDDNOJWPQCBZ-ZDUSSCGKSA-N
生物化学的/生理学的作用
Sutezolid (PNU 100480) is an oxazolidinone antimicrobial. Sutezolid inhibits protein synthesis by inhibiting bacterial mRNA translation. Sutezolid is being investigated for the treatment of multiple drug–resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. The compound is a less toxic and more potent derivative of linezolid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0035-25MG:
PZ0035-5MG:
PZ0035-VAR:
PZ0035-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)