Merck
H11300
Sigma-Aldrich
ヘキサメチレンテトラミン
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン, ウロトロピン, ヘキサミン, メテナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N4
CAS番号:
分子量:
140.19
Beilstein:
2018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
自己発火温度
770 °F
mp
280 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexamethylenetetramine (HMT), a water-soluble and cage-like organic building block, is employed to form novel coordination polymers. Its ability to inhibit the corrosion of mild steel in sulfuric acid solution has been investigated. The piezoelectric effect observed in the crystals of HMT has been analyzed. The preparation of certain binary, ternary and quaternary metal oxides via solution combustion technique using HMT as a fuel has been described.
アプリケーション
Hexamethylenetetramine may be used to synthesize:
  • nitrogen-doped yellowish rutile titania
  • nitrogen-doped graphene sheets (NGS)
  • highly stable graphene aqueous dispersions
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H11300-4KG:
H11300-VAR:
H11300-BULK:
H11300-H:
H11300-EW:
H11300-25G:
H11300-25KG:
H11300-500G:
H11300-BULK-RAW:
H11300-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Hydrothermal preparation of nitrogen-doped graphene sheets via hexamethylenetetramine for application as supercapacitor electrodes.
Lee JW, et al.
Electrochimica Acta, 85, 459-466 (2012)
Preparation of nitrogen-doped titania with high visible light induced photocatalytic activity by mechanochemical reaction of titania and hexamethylenetetramine.
Yin S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(12), 2996-3001 (2003)
Stable aqueous dispersions of graphene prepared with hexamethylenetetramine as a reductant.
Shen X, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 354(2), 493-497 (2011)
Synergism and antagonism in mild steel corrosion inhibition by sodium dodecylbenzenesulphonate and hexamethylenetetramine.
Hosseini M, et al.
Corrosion Science, 45(7), 1473-1489 (2003)
Hexamethylenetetramine: an old new building block for design of coordination polymers.
Kirillov AM.
Coordination Chemistry Reviews, 255(15), 1603-1622 (2011)