Merck
96482
Sigma-Aldrich
硝酸亜鉛 六水和物
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
297.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
crystals or chunks
品質
crystallized
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChI Key
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸亜鉛六水和物は無機亜鉛塩です。有機合成における亜鉛前駆体として使用されます。
アプリケーション
硝酸亜鉛六水和物は、以下の調製において亜鉛前駆体として使用されます:
  • ZnO(酸化亜鉛)ナノ粒子。
  • 酸化亜鉛ナノロッド(ZnO NR)。これは、HPAM(加水分解ポリアクリルアミド)の光触媒分解における触媒として使用されます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96482-VAR:
96482-1KG:4548173228211
96482-BULK:
96482-500G:4548173228228
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xuemin Qian et al.
Nanoscale research letters, 3(8), 303-307 (2008-01-01)
ZnO nanorod arrays are prepared on a silicon wafer through a multi-step hydrothermal process. The aspect ratios and densities of the ZnO nanorod arrays are controlled by adjusting the reaction times and concentrations of solution. The investigation of field emission
Milna GWA.
Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties, 4153-4153 (2015)
Structural and DC electrical investigations of ZnO thin films prepared by spray pyrolysis technique.
Riad AS, et al.
Physica B: Condensed Matter (Amsterdam, Netherlands), 296(4), 319-325 (2001)
Toward wearable and stretchable fabric-based supercapacitors: novel ZnO and SnO2 nanowires-carbon fibre and carbon paper hybrid structure.
Bae J, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 19(1), 211-219 (2015)