Merck
1.08802
Supelco
Zinc acetate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Zinc acetate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
CAS番号:
分子量:
183.48 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
209-170-2
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.5-101.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
794 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
6-7 (5% in water)
mp
237 °C
溶解性
430 g/L
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Zinc acetate dihydrate ((CH3COO)2Zn · 2H2O) is hydrated form of zinc acetate. It is bidentate and has covalent character. It is commonly used as a zinc precursor in preparation of zinc oxide nanopowder.
アプリケーション
Zinc acetate dihydrate can be used:
  • As a zinc precursor in the synthesis of ZnO nanowires by thermal decomposition method without any catalyst.
  • As a zinc source in the synthesis of ZnO nanoparticles (zinc oxide nanoparticles) with sodium hydroxide by hydrothermal growth method.
関連事項
Replaces: ZX0050-2; ZX0050
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 6.0 - 7.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3