Merck
72252
Sigma-Aldrich
硝酸ニッケル(II) 六水和物
puriss. p.a., ≥98.5% (KT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
290.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥98.5% (KT)
フォーム
crystals or chunks
mp
56 °C (lit.)
密度
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI Key
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel(II) nitrate hexahydrate (Ni(NO3)2.6H2O) is a hydrated nickel(II) salt. Its thermal degradation has been investigated by thermogravimetric methods under quasi-isothermal conditions.
アプリケーション
Nickel(II) nitrate hexahydrate may be used as precursor for the synthesis of [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders and Ni(II) oxide aerogels.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72252-250G:4548173295039
72252-50G:4548173295046
72252-BULK:
72252-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal decomposition of nickel nitrate hexahydrate, Ni(NO3)2?6H2O, in comparison to Co(NO3)2?6H2O and Ca(NO3)2?4H2O.
Brockner W, et al.
Thermochimica Acta, 456(1), 64-68 (2007)
Monolithic nickel (II)-based aerogels using an organic epoxide: the importance of the counterion.
Gash AE, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 350, 145-151 (2004)
Synthesis and structural characterization of layered Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode materials by ultrasonic spray pyrolysis method.
Park SH, et al.
Electrochimica Acta, 49(4), 557-563 (2004)
Robert Jirásko et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 43(9), 1274-1284 (2008-03-14)
This work demonstrates the application of electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) using two different mass analyzers, ion trap and hybrid quadrupole time-of-flight (QqTOF) mass analyzer, for the structural characterization of Ni(II) complexes of Schiff bases of (S)-N-(2-benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide with different amino
Nickel nitrate and K-ferrocyanide in fixative for electron microscopy as tracer of extracellular space.
L S Gutiérrez et al.
Microscopia electronica y biologia celular : organo oficial de las Sociedades Latinoamericana de Microscopia Electronica e Iberoamericana de Biologia Celular, 12(2), 217-229 (1988-12-01)