Merck
61194
Sigma-Aldrich
硝酸銅(II) 三水和物
puriss. p.a., 99-104%
別名:
硝酸第二銅 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
241.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
99-104%
フォーム
powder or crystals
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
InChI Key
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸銅(II)三水和物は水和銅塩です。3-アミノプロペノンおよび3-アミノプロペノエートの無溶媒合成における触媒として関与します。
アプリケーション
硝酸銅(II)三水和物は、次の単核銅(II)錯体(phen = 1,10-フェナントロリン、dpq = ジピリド[3,2-d:2′,3′-f]キノキサリンおよびdppz = ジピリド[3,2-a:2′,3′-c]フェナジン)の調製に使用できます:
  • [Cu(dpq)(NO3)2]
  • [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
  • [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
  • [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61194-100G:4548173173788
61194-BULK:
61194-500G:4548173173795
61194-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anitha M Thomas et al.
Journal of inorganic biochemistry, 94(1-2), 171-178 (2003-03-07)
A series of mononuclear copper(II) complexes having a 1:1 molar ratio of copper and the planar heterocyclic base like 1,10-phenanthroline (phen), dipyrido[3,2-d:2',3'-f]quinoxaline (dpq) and dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine (dppz) are prepared from a reaction of copper(II) nitrate.trihydrate and the base (L) in ethanol
Simple and efficient synthesis of 3-aminopropenones and 3-aminopropenoates catalyzed by copper (II) nitrate trihydrate under solvent-free conditions.
Li GC.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(7), 789-792 (2008)
Zachary C Redman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(45), 12402-12407 (2019-10-31)
The hydrolysis of chlorantraniliprole (3-bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridine-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide; CAP) was investigated over the pH range of 6-10, reflective of California rice field conditions, with variable additions of Cu2+, Zn2+, Mn2+, or Ni2+. Dissipation accelerated as pH increased with half-lives ranging from 26.9 to
Adetayo M Mustapha et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(1), 145-152 (2015-01-21)
Efforts to improve agricultural productivity have led to a growing dependency on organophosphorus pesticides. Phosphorothioate and phosphorodithioate pesticides are organophosphorus pesticide subclasses with widespread application for the control of insects feeding on vegetables and fruits. However, even low doses of