Merck
237175
Sigma-Aldrich
硝酸マグネシウム 六水和物
ACS reagent, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
256.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
6 (vs air)
アッセイ
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
フォーム
solid
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
mp
89 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸マグネシウム六水和物は、水和マグネシウム塩です。硝酸マグネシウム六水和物と塩化マグネシウム六水和物の混合物は、潜熱エネルギーを貯蔵するための相変化材料(PCM)候補であることが報告されています。
アプリケーション
硝酸マグネシウム六水和物は以下の用途に使用できます:
  • 熱プラズマ法による酸化マグネシウム(MgO)ナノパウダーの合成。
  • ゾルゲル法による硝酸マグネシウム-アルミナ複合材料[(1-x) Mg (NO3)2–xAl2O3]の合成における出発物質として。
  • アルミン酸マグネシウムスピネル(MgAl2O4)粉末の調製に必要なMg-Alスピネル前駆体を合成するための出発物質として。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237175-1KG:
237175-100G:
237175-2.5KG:
237175-VAR:
237175-500G:
237175-5G:
237175-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vishwanath Hiremath et al.
Journal of environmental sciences (China), 76, 80-88 (2018-12-12)
The development of carbon dioxide (CO2) sorbents that can operate at elevated temperatures is significant for the advancement of pre-combustion capture technologies. Recently, promoter-based systems composed of alkali/alkaline earth metal nitrates and/or carbonates have been considered as next-generation solid sorbents
Vishwanath Hiremath et al.
ChemSusChem, 12(12), 2810-2818 (2019-04-10)
Although MgO-Al2 O3 is well known as having a spinel structure, the inversion of which occurs by exchange of the trivalent (Al3+ ) and divalent (Mg2+ ) cations, little analytical study of the degree of inversion has been carried out.
A wet-chemical process yielding reactive magnesium aluminate spinel (MgAl2O4) powder.
Li JG, et al.
Ceramics International, 27(4), 481-489 (2001)
Cell dimensions and space group of magnesium nitrate hexahydrate.
Mozzi RL and Bekebrede WR.
Acta Crystallographica, 14(12), 1296-1297 (1961)
Performance of heat charge/discharge of magnesium nitrate hexahydrate and magnesium chloride hexahydrate mixture to a single vertical tube for a latent heat storage system.
Nagano K, et al.
Applied Thermal Engineering, 24(2), 209-220 (2004)