Merck
237124
Sigma-Aldrich
硝酸カルシウム 四水和物
ACS reagent, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(NO3)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
236.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
フォーム
flakes
powder, crystals or granules
不純物
≤0.005% insolubles
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
mp
44 °C (dec.) (lit.)
密度
1.86 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI Key
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸カルシウム四水和物は無機化合物であり、冷却槽や廃水管理に使用できます。
アプリケーション
硝酸カルシウム四水和物は、以下の用途で使用されます:
カリウム前駆体であるリン酸二水素カリウムとともに、ゾルゲル沈殿法によるナノヒドロキシアパタイト(HA)粒子の合成におけるカルシウム前駆体として。
リン酸水素二アンモニウムとともに、湿式化学技術によるナノヒドロキシアパタイト(n-HAP)の合成における前駆体として。
三元系SiO2 (58 wt%)-CaO (33 wt%)-P2O5 (9wt%)からなる組成を有する58S生体活性ガラスの製造。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
237124-25G:
237124-VAR:
237124-500G:
237124-2.5KG:
237124-1KG:
237124-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joana Moreira et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-23)
Freestanding films based on catechol functionalized chitosan (CHI), hyaluronic acid (HA), and bioglass nanoparticles (BGNPs) were developed by spin-coating layer-by-layer assembly (SA-LbL). The catechol groups of 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine (DOPA) present in the marine mussels adhesive proteins (MAPs) are the main factors
Delhia Alby et al.
Journal of hazardous materials, 368, 661-669 (2019-02-08)
An alternative microwave-assisted hydrothermal route for the preparation of manganate nanoflowers under basic conditions has been proposed in view of potential uses in selective retention of strontium from multicomponent aqueous streams. Based on the combination of such characterization techniques as
Cobalt (II) chloride complex formation in acetamide-calcium nitrate tetrahydrate melts.
Savovic J, et al.
Journal of Solution Chemistry, 33(3), 287-300 (2004)
Breno R Barrioni et al.
Journal of colloid and interface science, 547, 382-392 (2019-04-12)
Bioactive glass nanoparticles (BGNPs) are of great interest in tissue engineering as they possess high dissolution rate and capability of being internalized by cells, releasing their dissolution products with therapeutic benefits intracellularly. A modified Stöber process can be applied to
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 164-164 (1994)