Merck
A5764
Sigma-Aldrich
リン酸水素二アンモニウム 二塩基性
reagent grade, ≥98.0%
別名:
リン酸水素アンモニウム, リン酸水素二アンモニウム, リン酸水素二アンモニウム(sec)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2HPO4
CAS番号:
分子量:
132.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder or crystals
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 132 g/L at 20 °C
SMILES記法
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ammonium phosphate dibasic may be used in the following studies:
  • As an activator in generating activated carbon using waste ramulus mori as a source material.
  • To compose the mobile phase for the removal of synthetic impurities from voriconazole by HPLC.
  • Preparation of Eu ions doped oxyapatite Ca8Gd2(PO4)6O2 (CGP) samples.
  • Syringe-type cartridge based electric field-assisted solid phase extraction of sunset yellow, an anionic dye.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
A5764-BULK:
A5764-2.5KG:
A5764-500G:
A5764-1KG:
A5764-100G:
A5764-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and characterization of activated carbon from waste ramulus mori.
Tang YB, et al.
Chemical Engineering Journal, 203, 19-24 (2012)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 144-144 (1997)
Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.
Gu P and Li Y.
Journal of Chromatographic Science, 47(7), 594-598 (2009)
Hydrothermal synthesis, structures and luminescent properties of nanocrystaline Ca8Gd2(PO4)6O2: Eu2+, Eu3+ phosphors.
Bharat L, et al.
Chemical Engineering Journal, 240, 179-186 (2014)
Electric Field-Assisted Solid Phase Extraction: Study of Electrochromatographic Parameters with an Anionic Model Compound.
Orlando RM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 26(2), 310-318 (2015)