Merck
S9506
Sigma-Aldrich
リン酸アンモニウムナトリウム二塩基性 四水和物
≥99%
別名:
sec-リン酸アンモニウムナトリウム, リン酸水素アンモニウムナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaNH4HPO4 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
209.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
SMILES記法
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI Key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸アンモニウムナトリウム二塩基性は、ポリヒドロキシアルカノエート(生分解性プラスチック)などのバイオポリマーの合成のための窒素・リン源として使用されます。
アプリケーション
  • 廃食用油から分離されたPHA産生細菌:分離および特性評価:この研究では、廃食用油から分離された菌の増殖培地の調製に、さまざまなリン酸塩の中から、リン酸アンモニウムナトリウム二塩基性四水和物を使用しています(FH Rasnani, NAM Zain, 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9506-1KG:
S9506-100G:
S9506-BULK:
S9506-VAR:
S9506-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Keiko Inami et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(13), 3297-3302 (2015-05-16)
N-Nitroso-N-methylurea (NMU) is a potent carcinogen and suspected as a cause of human cancer. In this study, mutagenic NMU was detected by HPLC after the transnitrosation of non-mutagenic N-nitrosoproline (NP) to N-methylurea in the presence of thiourea (TU) under acidic
Toine F H Bovee et al.
Mutation research, 778, 1-10 (2015-05-30)
It has previously been demonstrated by others that acetone extracts of Senecio jacobaea (syn. Jacobaea vulgaris, common or tansy ragwort) test positive in the Salmonella/microsome mutagenicity test (Ames test). Pyrrolizidine alkaloids (PAs) are thought to be responsible for these mutagenic