Merck
1.06682
Supelco
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Microcosmic salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H5NNaO4P · 4H2O
CAS番号:
分子量:
209.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
235-860-8
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
solid
pH
8.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
79 °C
溶解性
167 g/L
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI Key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1