グレード
ACS reagent
蒸気圧
<0.001 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
crystals or chunks
不純物
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
216003-VAR:
216003-250G:
216003-100G:
216003-BULK:
216003-100ML:
216003-5G:
216003-2.5KG:
216003-500G:
216003-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック