Merck
463752
Sigma-Aldrich
水酸化ストロンチウム 八水和物
99.995% trace metals basis
別名:
ストロンチウムジヒドロキシド八水和物, ストロンチウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
265.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
463752-5G:
463752-100G:
463752-BULK:
463752-25G:
463752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.