グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder, crystals or chunks
不純物
≤0.01% insol. dil. HCl
≤2.0% barium carbonate
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
微量陰イオン
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.8%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217573-500G:4548173117423
217573-VAR:
217573-BULK:
217573-2.5KG:4548173117416
217573-5G:4548173117430
217573-100G:4548173117409
217573-4X2.5KG:4548173250977