Merck
B2507
Sigma-Aldrich
水酸化バリウム 八水和物
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(OH)2 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
315.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスホセリン残基のβ脱離を触媒します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2507-100G:4548173188867
B2507-500G:4548173188881
B2507-BULK:
B2507-VAR:
B2507-1KG:4548173188874
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B J Verhaeghe et al.
Clinical chemistry, 34(6), 1077-1083 (1988-06-01)
This is a new method for isolating and concentrating urinary organic acids before gas chromatography--mass spectrometry. Sulfate and phosphate anions are removed by precipitation with Ba(OH)2, and the urine pH is adjusted to 8-8.5. The sample is then applied onto
Spontaneous ignition, explosion, and fire with sevoflurane and barium hydroxide lime.
Junzheng Wu et al.
Anesthesiology, 101(2), 534-537 (2004-07-28)
Marshall B Dunning et al.
Anesthesiology, 106(1), 144-148 (2007-01-02)
Fires, explosions, and extreme heat production may occur when sevoflurane reacts with desiccated barium hydroxide lime. The identity of the flammable gas has not previously been published, although carbon monoxide, methanol, formaldehyde, and methyl formate have been identified in low
P J Baxter et al.
Anesthesiology, 89(4), 929-941 (1998-10-20)
Desflurane, enflurane and isoflurane can be degraded to carbon monoxide (CO) by carbon dioxide absorbents, whereas sevoflurane and halothane form negligible amounts of CO. Carbon monoxide formation is greater with drier absorbent, and with barium hydroxide, than with soda lime.
T Irie et al.
Carbohydrate research, 192, 167-172 (1989-10-23)
The alkylation of cyclomalto-oligosaccharides (cyclodextrins, CDs) with dialkyl sulfate-barium hydroxide has been claimed to yield 2,6-di-O-alkyl derivatives. Re-investigation by plasma desorption-m.s. of the products of laboratory methylation of alpha CD, beta CD, or gamma CD and ethylation of beta CD