Merck
SKBM04760
Millipore
PESメンブレンフィルター
Strat-M®, filter diam. 47 mm
別名:
Strat-M®メンブレン、経皮拡散試験モデル、47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Millipore
Strat-M®
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
300 μm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
経皮拡散試験用Strat-M メンブレン
Strat-Mメンブレンの比類なき予測可能性を体験してください – ヒト皮膚における拡散を予測し、ロット間変動、安全性、保存上の制限がない、経皮拡散試験用の合成非動物ベースモデル。
Strat-Mメンブレンは、以下のスクリーニング用に設計されています:
•医薬品有効成分(API)
•化粧品有効成分
•製剤
•パーソナルケア製品
•殺虫剤および化学薬品
ヒト皮膚との相関
Strat-Mメンブレンは、広範囲の化合物および製剤のヒト皮膚における拡散を予測します。Compound Correlation Toolを使用して、Strat-Mメンブレンの有用性を確認してください。
再現可能な拡散データ:
新たなロットの皮膚がラボに到着するたびに検査を再度実施する必要はありません。Strat-Mメンブレンは、一貫性の高い工学的材料であり、これまでの拡散データを、来週または来月に得られるデータと比較することができます。さらに、ロット間の一貫性も高いため試験データが明確になり、解析が簡単になります。
エンハンサーに感受性があります
Strat-Mメンブレンはエンハンサー存在下で異なる透過性を示し、一般的な製剤フォーマットと互換性があるため、製剤最適化時の使用に適しています。
実験における究極の利便性
Strat-Mメンブレンは、利便性を考慮して設計されています。Strat-Mメンブレンは常温保存可能であり、倉庫に保管されているため、調達と保管が簡単です。メンブレンはプレカットディスクとして個包装されており、使用前に水和する必要はありません。Strat-Mメンブレンディスクを袋から取り出して、Franzセルに入れるだけです。
法的情報
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
IN VITRO SKIN MODELS AS A TOOL IN OPTIMIZATION OF DRUG FORMULATION.
Flaten GE, Palac Z, Engesland A, Filipovic-Grcic J, Vanic Z, Skalko-Basnet N
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
IMPACT OF DIFFERENT VEHICLES FOR LASER-ASSISTED DRUG PERMEATION VIA SKIN: FULL-SURFACE VERSUS FRACTIONAL ABLATION.
Lee WR, Shen SC, Aljuffali IA, Li YC, Fang JY.
Pharmaceutical Research null
Membrane properties for permeability testing: Skin versus synthetic membranes
Haq A, Dorrani M, Goodyear B, Joshi V, Michniak-Kohn B.
International Journal of Pharmaceutics null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null