Merck
221899
Sigma-Aldrich
酸化バナジウム(V)
≥99.6% trace metals basis
別名:
バナジウム, Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vanadium(V) oxide, Vandia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
V2O5
CAS番号:
分子量:
181.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.6% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
690 °C (lit.)
密度
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
InChI Key
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 酸化バナジウム(V)は、バナジウム合金の調整に使用されます。
  • これは、酸化剤であり、通常、二酸化硫黄を三酸化硫黄に酸化する接触法(硫酸の生成)で触媒として使用される酸化剤です。
  • リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、マグネシウムイオン電池、シュードキャパシタのホスト材料として広く使用されます。
  • V2O5は、有機電子デバイスにおける電荷注入と抽出材料としても使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Respiratory Tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221899-BULK:
221899-1KG:4548173118192
221899-250G:4548173118208
221899-5G:4548173118215
221899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T G Folland et al.
Nature communications, 9(1), 4371-4371 (2018-10-24)
Metasurfaces control light propagation at the nanoscale for applications in both free-space and surface-confined geometries. However, dynamically changing the properties of metasurfaces can be a major challenge. Here we demonstrate a reconfigurable hyperbolic metasurface comprised of a heterostructure of isotopically enriched
Bilayered vanadium oxide as the host material for reversible beyond lithium ion intercalation.
Clites M, et al.
Advanced Materials Letters, 8(6), 679-688 (2017)
Molecular structure-reactivity relationships for the oxidation of sulfur dioxide over supported metal oxide catalysts.
Dunn JP, et al.
Catalysis Today, 53(4), 543-556 (1999)
Vanadium and vanadium compounds.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 1-22 (2000)
Self-assembled vanadium pentoxide (V2O5) hollow microspheres from nanorods and their application in lithium-Ion batteries.
Cao A-M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(28), 4391-4395 (2005)
資料
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
S193569-1EA
221899-1KG4061838777669
221899-250G4061838777676
221899-5G4061838777683