Merck
204862
Sigma-Aldrich
酸化硫酸バナジウム(IV) 水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
硫酸バナジル 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VOSO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
163.00 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
組成
Degree of hydration, 3-5
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
105 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
InChI Key
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化バナジウム(IV)硫酸塩水和物は、 V2O5ナノ粒子合成の出発物質として、また選択酸化反応用のバナジウムベースの 酸化触媒として使用できます。 各種コーティング材製造用の前駆体としても使用できます。たとえば、アルミニウム合金上に黒色プラズマ電解酸化(PEO)塗装する際の添加剤として使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
204862-500G:
204862-50G:
204862-1KG:
204862-10G:
2550071:
204862-BULK:
204862-VAR:
204862-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark J Hopwood et al.
Scientific reports, 7, 43436-43436 (2017-03-08)
Hydrogen peroxide (H
Alessandro Chieregato et al.
ChemSusChem, 8(2), 398-406 (2014-12-10)
Glycerol surplus from biodiesel synthesis still represents a major problem in the biofuel production chain. Meanwhile, those in the acrylic acid market are looking for new processes that are able to offer viable alternatives to propylene-based production. Therefore, acrylic acid