アプリケーション
バナジウム(V)オキシトリプリロポキシド(VOTP)は、V2O5に対する前駆体としてしばしば用いられています。 生体触媒作用のために還元型ジナトリウム塩(NADH)の電気化学的再生のために、導電性ゾルゲルを混合したバナジアシリカの調整にも使用することができます。
アナリシスノート
複合膜電極の前駆物質です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470783-BULK:
470783-VAR:
470783-5ML:
470783-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical Regeneration of NADH Using Conductive Vanadia-Silica Xerogels.
Siu E, et al.
Biotechnol. Progress, 23(1), 293-296 (2007)
Electrochromic performance of sol?gel deposited V2O5:Ta films
Materials Science and Engineering, B, 138(2), 118-122 (2007)