Merck
211591
Sigma-Aldrich
硝酸ガドリニウム(III) 六水和物
crystals and lumps, 99.9% trace metals basis
別名:
Gadolinium hexahydrate trinitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
451.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
SMILES記法
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI Key
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸ガドリニウム(III)六水和物は水溶性の高い結晶酸化剤であり、特殊ガラスおよびセラミック合成のための前駆体、発光用途の蛍光体として広く使用されています。
アプリケーション
硝酸ガドリニウム(III)六水和物は以下の用途で使用できます:
  • 光触媒反応や生物医学イメージングなどのさまざまな応用のための酸化ガドリニウム(Gd2O3) ナノ粒子を合成する前駆体として。
  • 室温強磁性を強化したZnOナノ粒子を調製するためのドーパントとして。
  • 中間温度固体酸化物燃料電池(IT-SOFC)用のセリア(CeO2) ベースセラミックをドープした電解質を 調製するため。
  • 白色発光ダイオード用のEu3+活性型 KGd2F7赤色発光ナノ粒子合成のための原料として。
  • その他に、照明用途において、Er3+活性型単相GdAlO3蛍光体の緑色発光を生じさせることも報告されています。
その他情報
水和状態に若干のばらつきがある場合があります。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
211591-100G:
211591-25G:
211591-VAR:
211591-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and spectral studies of macrocyclic mono and bi nuclear Gandolium (III) complexes derived from Schiff's bases
Akilan P, et al
Indian Journal of Chemical Technology, 10, 363-366 (2003)
Development of a gadolinium-loaded liquid scintillator for solar neutrino detection and neutron measurements
LIghtfoot PK, et al
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 522, 439-446 (2004)
Temperature Dependence of Magnetic Susceptibility in Gadolinium Nitrate crystal
Kawashima R, Isoda H
Physica Status Solidi, 145(2), K59-K62 (1994)
Eleonora Venezia et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-27)
An important segment of the future renewable energy economy is the implementation of novel energy generation systems. Such electrochemical systems are solid oxide fuel cells, which have the advantage of direct conversion of the chemical energy stored in the fuel
Growth of Gd2O3 nanoparticles inside mesoporous silica frameworks
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 168, 221-224 (2013)
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.