Merck
298158
Sigma-Aldrich
硝酸ジスプロシウム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Dysprosium trinitrate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Dy(NO3)3·xH2O
CAS番号:
分子量:
348.51 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Dy.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
DSEBQRTVZFLVND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
水和状態に若干のばらつきがある場合があります。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
298158-100G:
298158-BULK:
298158-VAR:
298158-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dan Liu et al.
Nanoscale, 12(17), 9524-9532 (2020-04-22)
Nanoscaled lanthanide metal-organic frameworks (NLn-MOFs) have emerged as attractive nanomaterials for photofunctional applications. To enhance the inherent properties and endow NLn-MOF materials with desired electrochemical performance for rechargeable Li-O2 batteries, rational design and synthesis of NLn-MOFs with tailored morphologies for
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.