Merck
205133
Sigma-Aldrich
硝酸プラセオジム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
三硝酸プラセオジム六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pr(NO3)3·6H2O
CAS番号:
分子量:
435.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
不純物
≤2000 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI Key
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸プラセオジム(III)六水和物は、セラミックコンデンサー、磁気バブルメモリー、フォトクロミックガラスなどの電子部品の製造に一般的に使用されます。高い誘電率や屈折率といった独特の光学的および電気的特性により、硝酸プラセオジム(III)六水和物は、エレクトロニクス産業における魅力的な材料となっています。他のプラセオジム化合物を調製するためのプラセオジム源としても使用されます。
アプリケーション
硝酸プラセオジム(III)六水和物は、以下の用途に使用できます:
  • 色素増感太陽電池を作製するためのドーパント。 希土類を添加すると、光アノード材料のバンドギャップが狭まり、太陽電池の電力変換効率が向上します。
  • 高エントロピーのランタニド酸硫化物(ワイドバンドギャップ半導体)を合成するための前駆体。
  • 光線力学的がん治療のための機能化されたUV放射ナノ複合材料の合成。
  • ガス検知用途のためのPr-ドープMoO3薄膜の製作。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
205133-250G:
205133-BULK:
205133-50G:
205133-10G:
205133-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improving the efficiency of dye-sensitized solar cells based on rare-earth metal modified bismuth ferrites
Maham Khan, et al.
Scientific Reports, 13, 3123-3123 (2023)
Jonas Scholz et al.
Journal of colloid and interface science, 504, 346-355 (2017-06-06)
The formation of perovskite oxide nanoparticles supported on ordered mesoporous silica with different pore geometry is here presented. Systematic study was performed varying both pore shape (gyroidal, cylindrical, spherical) and size (7.5, 12, 17nm) of the hosts. LaFeO
De Smet, F. et al.
Chemistry of Materials, 11, 324-324 (1999)
Yu, S-H. et al.
Chemistry of Materials, 11, 192-192 (1999)
Devaraj Ramasamy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(17), 11527-11539 (2015-04-11)
The current work demonstrates how tailoring the transport properties of thin ceria-based buffer layers in solid oxide fuel or electrolyser cells can provide the necessary phase stability against chemical interaction at the electrolyte/electrode interface, while also providing radical improvements in
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.